Läs mer
Palladium(II)acetat, Pd 45,9–48,4 %
Produktkod. 11356028
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356028 5 g 5g
11346028 1 g 1g
11336028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010516.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224,51 g/mol
Palladium(II)acetat är en föredragen katalysator för en mängd olika reaktioner såsom vinylering, Wacker-process, Buchwald-Hartwig-aminering, karbonylering, oxidation, omarrangemang av diener (t.ex. Cope-omlagring), CC-bindningsbildning, reduktiv aminering, etc. Prekursor till Pd(0), andra Pd(II)-signifikanser av katalytiska föreningar och katalytiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3375-31-3
Molekylformel C4H6O4Pd
Molekylvikt (g/mol) 224.51
MDL-nummer MFCD00012453
InChI-nyckel YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
IUPAC-namn palladium(2+);diacetat
LEDER [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) acetate
Smältpunkt ∽205 °C (dekomposition)
Färg Röd till brun
Fysisk form Nålar
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 45,9 till 48,4 %
Löslighetsinformation Löslig som monomer i glaciärättiksyra eller som trimer i bensen.
Formel vikt 673.46
Utseende Olika former i rödbrun färg (pulver/flak/kristallin/pärlor)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.