Läs mer
Palladium(II) acetat, TRC
Produktkod. 30410945
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410945 100 mg
30414360 250 mg
30428214 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30410945 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP141105100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3375-31-3
Molekylformel (C2H3O2)2Pd
Molekylvikt (g/mol) 224.51
Synonym Palladium(2+) Acetic Acid Salt, Palladium Acetic Acid Salt, Bis(Acetato)palladium, Diacetatopalladium, Diacetoxypalladium, HyCat 1, HyCat Base 1, Palladium Diacetate, Palladous Acetate
IUPAC-namn palladium (2+); Diacetat
LEDER [Pd+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) Acetate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Formel vikt 223.9301