Läs mer
Palladium (II) Acetate Trimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium (II) Acetate Trimer |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/6C2H4O2.3Pd/c6*1-2(3)4;;;/h6*1H3,(H,3,4);;;/q;;;;;;3*+2/p-6 |
| Formel vikt | 671.7903 |