Läs mer
Palladium(II) bromide, Premion™, 99.99% (metals basis), Pd 39.5% min
Produktkod. p-4407684
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11381958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011878.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13444-94-5 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Palladium(II)bromid används som oxidationsmedel, som Pd(II)-katalysator och Pd(0)-förkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13444-94-5
Molekylformel H2O2Pd
Molekylvikt (g/mol) 140.43
MDL-nummer MFCD00064599
InChI-nyckel NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
IUPAC-namn palladium(2+)-dihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium hydroxide
Smältpunkt (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.99% (metal basis)
Löslighetsinformation soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water.
Formel vikt 266.22
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Black moist powder
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.