Läs mer
Palladium(II)bromid, Premion™ , 99,998 % (metallbas), Pd 39,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11320288
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11320288 1 g 1g
11310288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043697.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
Palladium(II)bromid används som källa för palladium(0)-förkatalysatorn i olika kopplingsreaktioner. Den används som en katalysator för den karbonylativa Heck-kopplingsreaktionen. Det används också som ett oxidationsmedel i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13444-94-5
Molekylformel Br2Pd
Molekylvikt (g/mol) 266.23
MDL-nummer MFCD00011170
InChI-nyckel INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
PubChem CID 83469
IUPAC-namn dibromopalladium
LEDER [Br-].[Br-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium (II) bromide
Smältpunkt (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide.
Formel vikt 266.22
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 39.5% min
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.