Learn More
Palladium(II) chloride, 59% Pd
Code produit 10042450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning unitSize
10042450 1 g Glasflaska 1g
10400671 5 g Glasflaska 5g
10400861 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10042450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195200010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-10-1
Molekylformel Cl2Pd
Molekylvikt (g/mol) 177.32
MDL-nummer MFCD00003558
InChI-nyckel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Kemiskt namn eller material Palladium(II) chloride
Smältpunkt 678.0°C to 680.0°C
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Linjär formel PdCl2
Fieser 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268
Merck Index 15,7091
Löslighetsinformation Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone
IUPAC-namn palladium(2+)diklorid
Formel vikt 177.31
Procent renhet 59 to 60% (Pd)
Förpackning Glasflaska
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Mention de danger
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.