Läs mer
Palladium(II)klorid, 99,9% (metallbas), Pd 59,0% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391658
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391658 0.5 g 0.5g
11381658 2 g 2g
11361658 10 g 10g
11371658 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11391658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011034.02
Request Bulk or Custom Format
För användning som en katalysatorprekursor
Katalysatorprekursor. Palladium(II)klorid används för att ta bort fläcken som finns i rostfritt stål. Dess lösningar används för att testa korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål. Det används i kolmonoxiddetektorer. Det används också för kosmetisk tatuering av leukom i hornhinnan och vid framställning av palladium(II)jodid genom att reagera med kaliumjodid. Det är involverat i syntesen av halvledande metallhaltiga polymerer. Den används som katalysator för karbonylering av organiska tellurider och deaminering av fenetylaminer till fenylsubstituerade pyrroler med koppar(I) som samkatalysator. Det spelar en viktig roll i hydrodimeriseringen av butadien för att bilda okta-2,7-dien-1-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-10-1
Molekylformel Cl2Pd
Molekylvikt (g/mol) 177.32
MDL-nummer MFCD00003558
InChI-nyckel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) chloride
Smältpunkt 675°C (decomposition)
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.5 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Löslighetsinformation Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC-namn dikloropalladium
Formel vikt 177.31
Odör Odorless
Utseende Red-brown powder
Densitet 4 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Palladium(II) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Palladium(II) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.