Läs mer
Palladium(II)klorid, 99,9% (metallbas), Pd 59,0% min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Katalysatorprekursor. Palladium(II)klorid används för att ta bort fläcken som finns i rostfritt stål. Dess lösningar används för att testa korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål. Det används i kolmonoxiddetektorer. Det används också för kosmetisk tatuering av leukom i hornhinnan och vid framställning av palladium(II)jodid genom att reagera med kaliumjodid. Det är involverat i syntesen av halvledande metallhaltiga polymerer. Den används som katalysator för karbonylering av organiska tellurider och deaminering av fenetylaminer till fenylsubstituerade pyrroler med koppar(I) som samkatalysator. Det spelar en viktig roll i hydrodimeriseringen av butadien för att bilda okta-2,7-dien-1-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium(II) chloride |
| Smältpunkt | 675°C (decomposition) |
| Färg | Röd till brun |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Analysprocentintervall | 99.9% (metals basis) |
| Synonym | palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 |
| Löslighetsinformation | Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid. |
| IUPAC-namn | dikloropalladium |
| Formel vikt | 177.31 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Palladium(II) chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Palladium(II) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.