Läs mer
Palladium(II) chloride, solution, Pd 9.0-11.0% w/w (cont. Pd)
Produktkod. 11420300
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11420300
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012623.NB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Palladium(II)klorid används för att avlägsna fläcken som finns i rostfritt stål. Dess lösningar används för att testa korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål. Det används i kolmonoxiddetektorer. Det används också för kosmetisk tatuering av leukom i hornhinnan och vid framställning av palladium(II)jodid genom att reagera med kaliumjodid. Det är involverat i syntesen av halvledande metallhaltiga polymerer. Den används som katalysator för karbonylering av organiska tellurider och deaminering av fenetylaminer till fenylsubstituerade pyrroler med koppar(I) som samkatalysator. Det spelar en viktig roll i hydrodimeriseringen av butadien för att bilda okta-2,7-dien-1-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-10-1
Molekylformel Cl2Pd
Molekylvikt (g/mol) 177.32
MDL-nummer MFCD00003558
InChI-nyckel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
IUPAC-namn dikloropalladium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) chloride
Färg Brun
Namnnotering Solution
UN-nummer UN3264
Koncentration Pd 9.0 to 11.0% w/w (cont. Pd)
Löslighetsinformation Miscible with water,organic solvents and hydrochloric acid.
Formel vikt 177.31
Odör Acidic
Kvantitet 5 g
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.