Läs mer
Palladium (II) klorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium (II) Chloride |
| CAS | 7647-10-1 |
| Molekylformel | PdCl2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Dichloropalladium, Enplate Activator 440, NSC 146183, Niklad 262, Palladium Dichloride, Palladous Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | Cl[Pd]Cl |
| IUPAC-namn | dikloropalladadium |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.33 |
| Formel vikt | 175.8412 |