Läs mer
Palladium (II) Chloride, TRC
Produktkod. 30419331
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30419331 500 mg
1 options
Produktkod. 30419331 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP141150500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium (II) Chloride
CAS 7647-10-1
Molekylformel PdCl2
Kvantitet 500 mg
Synonym Dichloropalladium, Enplate Activator 440, NSC 146183, Niklad 262, Palladium Dichloride, Palladous Chloride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER Cl[Pd]Cl
IUPAC-namn dichloropalladium
Molekylvikt (g/mol) 177.33
Formel vikt 175.8412