Läs mer
Palladium(II) iodide, 99.9% (metals basis), Pd 28% min
Produktkod. 11321968
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321968 10 g 10g
11311968 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011881.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-38-7 | I2Pd | 360.23 g/mol
Palladium(II)jodid används vid gravimetrisk analys. Det är involverat i syntesen av symmetriska och osymmetriska urea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-38-7
Molekylformel I2Pd
Molekylvikt (g/mol) 360.23
MDL-nummer MFCD00011171
InChI-nyckel HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn palladium(2+)dijodid
LEDER [Pd++].[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) iodide
Smältpunkt 350°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in ammonia,methyl acetate and potassium iodide. Slightly soluble in hydriodic acid and concentrated nitric acid. Insoluble in water,ethanol,diluted nitric acid,hydrochloric acid and diethyl ether.
Formel vikt 360.23
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 28% min.
Densitet 6.003 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.