Läs mer
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32238868
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
32238868 500 mg
1 options
Produktkod. 32238868 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8145738500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
CAS 32916-07-7
Kvantitet 500 mg
Molekylformel Pd(NO3)2 · 2 H2O
Synonym Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
Molekylvikt (g/mol) 266.46
Kvalitet Not Available