Läs mer
Palladium(II) nitrate hydrate, 99.8% (metals basis), Pd 39% min
Produktkod. 11311668
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311668 10 g 10g
11321668 2 g 2g
11301668 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11311668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011035.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Palladium(II)nitrathydrat används som en prekursor till uppburna palladiumkatalysatorer. Det används också som en katalysator vid omvandlingen av alkenitrering till glykoldinitrat. Det är involverat i separationen av klor och jod och används som biokemiskt för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207596-32-5
Molekylformel N2O6Pd
Molekylvikt (g/mol) 230.43
MDL-nummer MFCD00011169
InChI-nyckel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC-namn palladium(2+);dinitrat
LEDER [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) nitrate hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in dilute nitric acid.
Formel vikt 230.43 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Utseende Red-brown cristals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.