Läs mer
Palladium(II) nitrathydrat
Produktkod. 10279243 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10279243 1 g Glasflaska 1g
10239293 5 g Glasflaska 5g
11994361 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279243 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389910010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207596-32-5 , 10102-05-3
Molekylformel N2O6Pd
Molekylvikt (g/mol) 230.43
MDL-nummer MFCD00149818
InChI-nyckel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci
PubChem CID 16211503
LEDER [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) nitrate hydrate
Färg Svart-Brun
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 g
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Pd(NO3)2·xH2O
IUPAC-namn palladium(2+)dinitrat
Formel vikt 230.43
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Palladium(II) nitrate hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.