Learn More
Palladium(II)nitrat, lösning, Pd 10 % w/w (forts. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11460290
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11460290 5 g 5g
11480290 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11460290 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012621.NB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10102-05-3 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Palladium(II)nitrat används som reaktant för dopning av aktivt kol för katalys. Det fungerar som en katalysator för hydrering av 1-heptyn och naftalen. Det fungerar som ett viktigt råmaterial för framställning av nanokatalysatorer av platina-palladium-kollegering för metanoltolerant syrereduktionsreaktion i bränsleceller och vid syntes av tunna filmer av kopparpalladiumlegering. Dessutom används den vid syntes av di-fenylsulfidmodifierade palladium-titandioxidkatalysatorer för acetylenhydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-05-3
Molekylformel N2O6Pd
Molekylvikt (g/mol) 230.43
MDL-nummer MFCD00011169
InChI-nyckel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC-namn palladium(2+);dinitrat
LEDER [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Palladium(II) nitrate
Färg Brun till orange
Namnnotering Solution
UN-nummer UN3264
Koncentration Pd 10% w/w (cont. Pd)
Löslighetsinformation Miscible with water and dilute nitric acid.
Formel vikt 230.43
Kvantitet 5 g
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.