Läs mer
Palladium(II) nitrat, lösning, Pd 10% w/w (forts. Pd)
Produktkod. 11480290
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480290 1 g 1g
11460290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012621.NH
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10102-05-3 | N2O6Pd | 230,43 g/mol
Palladium(II)nitrat används som reaktant för dopning av aktivt kol för katalys. Det fungerar som en katalysator för hydrering av 1-heptyn och naftalen. Det fungerar som ett viktigt råmaterial för framställning av nanokatalysatorer av platina-palladium-kollegering för metanoltolerant syrereduktionsreaktion i bränsleceller och vid syntes av tunna filmer av kopparpalladiumlegering. Dessutom används den vid syntes av di-fenylsulfidmodifierade palladium-titandioxidkatalysatorer för acetylenhydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-05-3
Molekylformel N2O6Pd
Molekylvikt (g/mol) 230.43
MDL-nummer MFCD00011169
InChI-nyckel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC-namn palladium(2+);dinitrat
LEDER [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) nitrate
Färg Brun till orange
Namnnotering Lösning
Koncentration Pd 10 % w/w (forts. Pd)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3264
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Blanda med vatten och späd salpetersyra.
Formel vikt 230.43
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.