Läs mer
Palladium(II)nitrat, lösning, Pd 4-5 % vikt/vikt (forts. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15432327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432327 25 g 25g
15426985 1 g 1g
15416985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045512.ND
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 10102-05-3 | Molekylformel: N2O6Pd | Molekylvikt: 230,43 g/mol
Palladium(II)nitrat-dehydrat används som reaktant för dopning av aktivt kol för katalys. Det fungerar som katalysator för hydrogenering av 1-heptyn och naftalen. Det fungerar som ett viktigt råmaterial för framställning av platina-palladium-kollegeringsnanokatalysatorer för metanoltolerant syrereduktionsreaktion i bränsleceller och vid syntes av tunna filmer av kopparpalladiumlegering. Dessutom används det vid syntes av di-fenylsulfidmodifierade palladium-titandioxid-katalysatorer för acetylenhydrogenering.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-05-3
Molekylformel N2O6Pd
Molekylvikt (g/mol) 230.43
MDL-nummer MFCD00011169
InChI-nyckel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC-namn palladium(2+);dinitrat
LEDER [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium (II) nitrate solution
Färg Brun till orange
Koncentration Pd 4 till 5 % w/w (forts. Pd)
Linjär formel Pd(NO3)2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3264
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Blanda med vatten och späd salpetersyra.
Formel vikt 230.43
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.