Läs mer
Palladium(II)oxid, 99,995 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10804161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10804161 1 g Glasflaska 1g
10411820 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10804161 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193680010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-08-5 | OPd | 122,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-08-5
Molekylformel OPd
Molekylvikt (g/mol) 122.42
MDL-nummer MFCD00011172
InChI-nyckel JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
IUPAC-namn palladium(2+)oxidandiid
LEDER [O--].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) oxide
Smältpunkt 870,0 °C
Fysisk form Viskös vätska
Kvantitet 1 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 85,2 till 88,7 % (Pd)
Linjär formel PdO
Merck Index 15,7094
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i syror, lätt lösliga i aqua regia, lösliga i 48 % hbr
Formel vikt 122.4
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.