Läs mer
Palladium(II)oxid, vattenfritt (99,9 % (metallbaserad bas), Pd 85 % min
Produktkod. 11321678
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321678 1 g 1g
11311678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011040.03
 Begränsad artikel
I lager
Katalytisk reduktion, i organisk syntes | CAS: 1314-08-5 | OPd | 122,42 g/mol
Katalytisk reduktion, i organisk syntes. Palladium(II)oxid används som katalysator för reduktion av organisk syntes. Det är ett utmärkt gasavkännande material för kolmonoxid vid låga arbetstemperaturer. Det används också vid framställning av filmer av god optisk kvalitet. Det är involverat i framställningen av LuPd 2 O 4 , som används i supraledande material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-08-5
Molekylformel OPd
Molekylvikt (g/mol) 122.42
MDL-nummer MFCD00011172
InChI-nyckel JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
LEDER [O--].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) oxide
Smältpunkt 870 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Densitet 8.70 g/mL
Merck Index 14,6993
Löslighetsinformation Lätt löslig i aqua regia; Olöslig i vatten och syror.
IUPAC-namn oxopalladium
Formel vikt 122.4
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 85% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.