Läs mer
Palladium(II)oxidmonohydrat, 99,9% (metallbas), Pd 73% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048621
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11341678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011041.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64109-12-2 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Palladium(II)oxidmonohydrat används som en hydreringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64109-12-2
Molekylformel H2O2Pd
Molekylvikt (g/mol) 140.43
MDL-nummer MFCD00011172
InChI-nyckel CLKURSCFRVRBKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium oxide hydrate, opd.h2o, palladium oxide, hydrate, oxopalladium hydrate, oxopalladium-water 1/1, palladium ii oxide hydrate, palladium ii oxide monohydrate, palladium ii oxide hydrate pd basis, palladium ii oxide hydrate, pd content ∼97 %, palladium ii oxide hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211505
LEDER O.[O--].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) oxide monohydrate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,6993
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn oxopalladium;hydrat
Formel vikt 140.41 (122.40 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 73% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.