Läs mer
Palladium(II) sulfate dihydrate, Premion™, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11340288
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340288 1 g 1g
11330288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043698.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13444-98-9 | H4O6PdS | 238.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13444-98-9
Molekylformel H4O6PdS
Molekylvikt (g/mol) 238.51
MDL-nummer MFCD00011173
InChI-nyckel TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
PubChem CID 22042048
IUPAC-namn palladium(2+);sulfat;dihydrat
LEDER O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium (II) sulfate dihydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Brunt till rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PdSO4·2H2O
UN-nummer UN3260
Formel vikt 238.51 (202.48 Anhydrous)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Premion
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.