Läs mer
Palladium(II) sulfate, solution, Pd 6% w/w (cont. Pd), Thermo Scientific™
Produktkod. 11400300
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400300 1 g 1g
11490290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012622.NH
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13566-03-5
Molekylformel O4PdS
Molekylvikt (g/mol) 202.48
MDL-nummer MFCD00011173
InChI-nyckel RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate, palladium sulfate, palladium 2+ sulfate, palladium sulphate, palladous sulfate, palladium monosulfate, palladium sulfate pdso4, sulfuric acid, palladium salt, acmc-20ajzn, pdso4
PubChem CID 166846
IUPAC-namn palladium(2+);sulfate
LEDER [Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) sulfate
Färg Röd till brun
Namnnotering Solution
Linjär formel PdSO4
UN-nummer UN3264
Koncentration Pd 6% w/w (cont. Pd)
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 202.48 (Anhydrous)
Kvantitet 1 g
Fysisk form Vätska