Läs mer
Palladium(II) sulfide, 99% (metals basis), Pd 72% min
Produktkod. 11307507
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307507 1 g 1g
11397497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012674.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-22-3 | PdS | 138.48 g/mol
Det används i vetenskaplig forskning och utveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-22-3
Molekylformel PdS
Molekylvikt (g/mol) 138.48
MDL-nummer MFCD00016285
InChI-nyckel FEWBURNPAYHODO-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii sulfide, palladium sulphide, palladium monosulphide, palladium sulfide, acmc-20ajzj, palladium sulfide,, palladium ii sulfide trace metals basis
PubChem CID 82926
LEDER [S--].[Pd++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Palladium(II) sulfide
Smältpunkt 950°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn sulfanylidenepalladium
Formel vikt 138.46
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 72% min.
Odör Sulphurous
Densitet 6.60 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.