Läs mer
Palladium(II) trifluoroacetate, 97%
Produktkod. 11358238
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358238 1 g 1g
11368238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039448.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
Palladium(II)trifluoracetat används vid framställning av allyl-palladiumkomplex. Det fungerar som en katalysator som används vid mild dekarboxylering av elektronrika aromatiska syror och direkt korskoppling av oaktiverade arener. Vidare är det involverat i den selektiva allyliska oxidationen av geranylaceton och andra olefiner till deras allylacetater för att framställa ketoalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42196-31-6
Molekylformel C4F6O4Pd
Molekylvikt (g/mol) 332.45
MDL-nummer MFCD00013204
InChI-nyckel PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
LEDER [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Palladium(II) trifluoroacetate
Smältpunkt 210°C (decomposition)
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Soluble in diethyl ether and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and trifluoroacetic acid.
IUPAC-namn palladium(2+)ditrifluoracetat
Formel vikt 332.44
Känslighet Hygroscopic
Utseende Brown powder
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.