Läs mer
Palladium(II) Trifluoracetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium(II) Trifluoroacetate |
| CAS | 42196-31-6 |
| Molekylformel | 2(C2 H F3 O2 ) . Pd |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Palladium Bis(2,2,2-trifluoroacetate), Palladium Bis(trifluoroacetate), Palladium Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid palladium(2+) Salt Trifluoroacetic Acid Palladium(II) Salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7); |
| LEDER | O=C(C(F)(F)F)O.O=C(C(F)(F)F)O.[Pd] |
| IUPAC-namn | Palladium(II) trifluoroacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.46 |
| Formel vikt | 333.88 |