Läs mer
Palladium(II)trimetylacetat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442747
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442747 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15442747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046685.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106224-36-6 | C10H18O4Pd | 308.67 g/mol
Palladium(II)trimetylacetat används som katalysator för aerob cyklisering av akrylsyra med alkener. Det används vid bensylering av heterocykler med bensylklorid och direkta aryleringsreaktioner. Dessutom används det i regioselektiv oxidativ arenkorskoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium(II) trimethylacetate
Smältpunkt 230°C to 232°C
CAS 106224-36-6
Färg Orange
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 g
Molekylformel C10H18O4Pd
Linjär formel [(CH3)3CCO2]2Pd
MDL-nummer MFCD16038138
Synonym palladium pivalate, palladium ii pivalate, palladium ii trimethylacetate, acmc-20ajzo, palladium 11 pivalate, palladium 2+ dipivalate, dipivalic acid palladium ii salt, palladium 2+ ion dipivalate, palladium 2+ bis 2,2-dimethylpropanoate
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetate,methanol,chloroform,tetrahydrofuran and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
InChI-nyckel PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC(C)(C)C(=O)[O-].CC(C)(C)C(=O)[O-].[Pd+2]
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanoat; palladium(2+)
Molekylvikt (g/mol) 308.67
PubChem CID 24905427
Formel vikt 308.67
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.