Läs mer
Palladium Nickel gasväv, 50 mesh vävd av 0,1578 mm (0,0062 tum) dia tråd, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Palladium Nickel gasväv används i filtreringar. Den används också som en infångningsväv för platinaåtervinning i ammoniakoxidationsapparater med ett tryck på 4 atm (405 kPa) och en temperatur på 850 0 C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium Nickel gauze |
| Namnnotering | 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Pd:Ni; 95:5 wt% |
| Kvantitet | 75 x 75 mm |
| Maskstorlek | 50 Mesh |
| Form | Wire Cloth |
| MDL-nummer | MFCD05863544 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.