Läs mer
Palladium Nickel gasväv, 50 mesh vävd av 0,1578 mm (0,0062 tum) dia tråd, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449920
Change view
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449920 150 x 150 mm Varje
11439920 75 x 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044698.GT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Filtrering
Palladium Nickel gasväv används i filtreringar. Den används också som en infångningsväv för platinaåtervinning i ammoniakoxidationsapparater med ett tryck på 4 atm (405 kPa) och en temperatur på 850 0 C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium Nickel gauze
Namnnotering 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pd:Ni; 95:5 wt%
Kvantitet 150 x 150 mm
Maskstorlek 50 Mesh
Form Wire Cloth
MDL-nummer MFCD05863544
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.