Läs mer
Palladiumnitrat& Magnesiumnitrat, Matrix Modifier Solution, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463965
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15463965 250 mL Plastflaska 250ml
1 options
Produktkod. 15463965 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045291.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
0.1% Pd and 0.06% Mg(NO3)2 in 2% HNO3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium nitrate & Magnesium nitrate
Förpackning Plastflaska
Molekylformel 0.1% Pd and 0.06% Mg(NO3)2 in 2% HNO3
MDL-nummer MFCD09910543
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3264
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Palladium nitrate & Magnesium nitrate, Matrix Modifier Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.