Läs mer
Palladium On Carbon (märkningens omfattning: 10 vikt % belastning, matriskol, torr stöd), TRC
Produktkod. 30410634
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30410634 2.5 g
1 options
Produktkod. 30410634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1410752.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium
CAS 7440-05-3
Molekylformel Pd
Kvantitet 2.5 g
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI formel InChI=1S/Pd
LEDER [Pd]
IUPAC-namn Palladium
Molekylvikt (g/mol) 106.42
Formel vikt 105.9035