Läs mer
Palladiumsilverfolie, 0,025 mm tjock
Produktkod. 15483915
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483915 50 x 50 mm Varje
15473915 25 x 25 mm Varje
15493915 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15483915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045003.FI
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium Silver foil
Namnnotering 0,025 mm tjock
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pd:Ag; 77:23 viktprocent
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,18g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Pt)
MDL-nummer MFCD02091738
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.