Läs mer
Palladium Silver foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt)
Produktkod. p-7052153
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
Produktkod. 11315427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042683.FF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium Silver foil
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) thick
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pd:Ag; 75:25 wt%
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈1.82g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Pt)
MDL-nummer MFCD02091738
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.