Läs mer
Palladium Silver foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt)
Produktkod. 11325427
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325427 25 x 25 mm 25mm
11346139 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042684.FF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Palladiumsilverfolier används inom tandvården för tandkronor och broar. Det används också i ledande filmer och pastor. Den används för att tillverka flerskiktskondensatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium Silver foil
Namnnotering 0.5mm (0.02 in.) thick
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Pd:Ag; 75:25 wt%
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈3.64g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Pt)
MDL-nummer MFCD02091738
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.