Läs mer
Palladiumslug, 6,35 mm (0,25 tum) diameter x 6,35 mm (0,25 tum) lång, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 15434775
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434775 1 Pc. Varje
15444775 5 Pc. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040418.KG
 Begränsad artikel
I lager
För användning som avdunstningskälla, väteupptagare, smyckestillverkning | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Avdunstningskälla, vätegetter, smyckestillverkning, elektriska kontakter för halvledare Palladiumsnigel finner användning i smyckesproduktion och i elektriska kontakter för halvledare. Det används också som en vätegetter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förångningskälla, vätgas, smyckestillverkning, elektriska kontakter för halvledare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5-3-7440
Molekylformel Pd
Molekylvikt (g/mol) 106.42
MDL-nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-nyckel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-namn palladium
LEDER [Pd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium slug
Namnnotering 6,35 mm (0,25 tum) i diameter x 6,35 mm (0,25 tum) i längd
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Vikt ≈2,41 g/slug
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.