Läs mer
Palladiumlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Pd |
| Koncentration | 1±0.002 g/L |
| Typ | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Pd |
| Lösningsmedel eller matris | 5% HNO3 |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Palladium (Pd) 1000 mg/l in HNO3 5% (S 142)
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .