Läs mer
Palladium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade |
| Namnnotering | ICP/MS |
| CAS | 7440-5-3, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Palladium Standard |
| Fysisk form | Fluid |
| Element | Pd |
| Lösningsmedel eller matris | 2% HCl |
| Kvantitet | 125 mL |
| Kvalitet | Claritas PPT |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1mg/L |