Läs mer
Palladium Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Produktkod. 17971436
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971436 50 ml
17912456 500 ml
17911246 100 ml
17901616 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17971436 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPPDH50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Palladium Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium
CAS 5-3-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Palladium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Pd
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI formel InChI=1S/Pd
LEDER [Pd]
IUPAC-namn palladium
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 106.42
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 105.9035 g/mol