Läs mer
Palladium Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17957609
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957609 100 ml
17918349 50 ml
17958509 250 ml
17928659 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17957609 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPPDN100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Palladium Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium
CAS 5-3-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Palladium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Pd
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI formel InChI=1S/Pd
LEDER [Pd]
IUPAC-namn palladium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 106.42
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 105.9035 g/mol