Läs mer
Palladium Standard: Pd @ 10000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Produktkod. 17980626
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980626 250 ml
17924296 500 ml
17970906 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17980626 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTPDH250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Palladium Standard: Pd @ 10000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palladium
CAS 5-3-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Palladium
Molekylformel Pd
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI formel InChI=1S/Pd
LEDER [Pd]
IUPAC-namn palladium
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 106.42
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 105.9035 g/mol