Läs mer
Gilac™ Pallbehållare med 3 löpare
Produktkod. 17988511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
610 l
Code produit Kapacitet (metrisk)
17988511 610 l
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17988511 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G124003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8196.77 SEK
    5423.24 SEK / Paket med 1
    Save 2773.53 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pallbehållare med 3 löpare är idealisk för förvaring och transport av bulkmat. Lämplig för alla industriella livsmedelsbearbetningsbehov.
  • Multipallcontainer idealisk för att lagra och transportera bulkmat, lämpad för alla industriella livsmedelsbearbetningsbehov.
  • Kraftig pallcontainer, lätt att integrera i automatiserade system, utrustad med 4 fot.
  • Finns även med 4 fot (G124002) och i gult, rött, blått eller grönt på begäran.
  • Dess stapelbara funktion säkerställer platsbesparande fördelar vid transport av tömmer.
  • Säker stapling tack vare rundade hörn.
  • Faktisk lastkapacitet: 450 kg
  • Överlastkapacitet: 4 500 kg
Spécification
Kapacitet (engelska) 161,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 610 l
Förslutningstyp Lock
Färg Grå
Material HDPE
Form Rektangulär
Lastkapacitet (metrisk) 450 kg
Produkttyp Pallbehållare
Mått (L x B x H) 1200 x 1000 x 760 mm
Längd (metrisk) 1200 mm
Längd (engelska) 47,2 tum
Bredd (metrisk) 1000 mm
Bredd (engelska) 39,4 tum
Höjd (metrisk) 760 mm
Höjd (engelska) 31,1 tum
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.