Läs mer
Sampling Systems™ Pallknivar med trähandtag
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
100 mm
200 mm
300 mm
Bredd (metrisk) kniv:
20 mm
30 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Blad av rostfritt stål med trähandtag
- Satinfinish
- Utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pallkniv |
| Längd (metrisk) kniv | 100 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 20 mm |
| Material | Rostfritt stål, trä |
| Längd (metrisk) | 190 mm |