Läs mer
Palmatinklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 17565535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Produktkod. 17565535
Brand: Thermo Scientific Acros 467150010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10605-02-4
Molekylformel C21 H22 Cl N O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmatinklorid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 387.86
MDL-nummer MFCD00016656
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Ljusgul till gul till orange
Renhet ≥97,5 %
InChI-nyckel RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
IUPAC-namn 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride
Molekylvikt (g/mol) 387.86