Läs mer
Palmatinklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 17575535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17575535 250 mg
17565535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17575535 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 467152500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 10605-02-4
Molekylformel C21 H22 Cl N O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmatinklorid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 387.86
MDL-nummer MFCD00016656
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Ljusgul till gul till orange
Renhet ≥97,5 %
InChI-nyckel RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
IUPAC-namn 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride
Molekylvikt (g/mol) 387.86