Läs mer
Palmatine chloride, MedChemExpress
Produktkod. 16459895
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
16459895 250 mg
16432499 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16459895 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Palmatine chloride is an orally active and irreversible indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor with IC50s of 3 μM and 157μM against HEK 293-hIDO-1 and rhIDO-1, respectively.
Palmatine chloride can also inhibit West Nile virus (WNV) NS2B-NS3 protease in an uncompetitive manner with an IC50 of 96 μM. Palmatine chloride shows anti-cancer, anti-oxidation, anti-inflammatory, neuroprotection, antibacterial, anti-viral activities.
Specifica
Kemiskt namn eller material Palmatine chloride
CAS 10605-02-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22ClNO4
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (82.50 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC3)C=C2C=C1.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 387.86
Formel vikt 387.86
Procent renhet 96.21%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.