Läs mer
Palmatinklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmatine chloride |
| CAS | 10605-02-4 |
| Molekylformel | C21 H22 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Dibenzo[a,g]quinolizinium','5,6-dihydro-2,3,9,10-tetramethoxy-','chloride (1:1), Berbinium','7,8,13,13a-tetradehydro-2,3,9,10-tetramethoxy-','chloride (8CI), Dibenzo[a,g]quinolizinium','5,6-dihydro-2,3,9,10-tetramethoxy-','chloride (9CI), Palmatine chloride (6CI,7CI), Fibrauretin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22NO4.ClH/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4;/h5-6,9-12H,7-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].COc1cc2CC[n+]3cc4c(OC)c(OC)ccc4cc3c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2,3,9,10-tetrametoxi-5,6-dihydroisoquinolino[3,2-a]isokinolin-7-ium; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.86 |
| Formel vikt | 387.1237 |