Läs mer
Palmitoleinsyra,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11429361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429361 100 mg 100mg
11439361 0.5 g 500mg
11449361 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215604480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    794.54 SEK / 100mg
    Save 40.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 61-25-6
Molekylformel C20H22ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 375.849
InChI-nyckel UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
IUPAC-namn 1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxiisokinolin;hydroklorid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoleic Acid
Färg Färglös
Densitet 0.895g/mL at 20°C
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 254.4
Procent renhet >99%
Fysisk form Frozen Liquid