Läs mer
Palmitoleinsyra,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11449361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449361 1 g 1g
11429361 100 mg 100mg
11439361 0.5 g 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215604491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2690.00 SEK
    2558.87 SEK / 1g
    Save 131.13 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 61-25-6
Molekylformel C20H22ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 375.849
InChI-nyckel UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
IUPAC-namn 1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxiisokinolin;hydroklorid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitoleic Acid
Färg Färglös
Densitet 0,895 g/ml vid 20 °C
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.4
Procent renhet >99%
Fysisk form Fryst vätska
compliance-icons
Product Identifier
  • palmitoleic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: palmitoleic acid