Läs mer
Palmitelaidinsyra, TRC
Produktkod. 30412957
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30412957 250 mg
1 options
Produktkod. 30412957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP144005250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Palmitelaidic Acid
CAS 10030-73-6
Molekylformel C16 H30 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 9-Hexadecenoic acid','(E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid','(9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+
LEDER CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn (E)-hexadek-9-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 254.41
Formel vikt 254.2246