Läs mer
Palmitic Acid (1-13C, 99%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitic Acid 1-13C |
| CAS | 57677-53-9 |
| Molekylformel | C1513CH32O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexadecanoic-1-13C Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | (113C)hexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.42 |
| Formel vikt | 257.2436 |